Principaux documents
GF81032712
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.1m wire, 0.050mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
AU075150
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF81032712 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 810-327-12
L × diam.
0.1 m × 0.050 mm