Principaux documents
GF80955625
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25mm disks, 0.25mm thickness, half hard
Synonyme(s) :
CU070451
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - half hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 809-556-25
Taille × épaisseur
25 mm × 0.25 mm