Principaux documents
GF80809443
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.762 mm, size 50 × 50 mm, condition light-control sheet
Synonyme(s) :
AC303075
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 808-094-43
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.762 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable