Principaux documents
GF80520656
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, diam. 4 mm
Synonyme(s) :
ME311070
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 805-206-56
Diamètre
4 mm
Épaisseur
0.09 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.