Principaux documents
GF80437833
Indium-tin alloy, In90Sn10
500mm rod, 5.0mm diameter
Synonyme(s) :
IN027920
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF80437833 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 804-378-33
L × diam.
500 mm × 5.0 mm