Principaux documents
GF79633569
Brass
foil, Cu63%/Zn37%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper half hard
Synonyme(s) :
CU020400
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF79633569 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 796-335-69
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.5 mm