Principaux documents
GF79449272
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, outside diameter 3.17 mm, length 100 mm, wall thickness 0.455 mm
Synonyme(s) :
CU027510
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 794-492-72
Longueur
100 mm
D.E.
3.17 mm
Épaisseur de la paroi
0.455 mm