Principaux documents
GF79414375
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness, hard
Synonyme(s) :
FE200297
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 794-143-75
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.2 mm