Principaux documents
GF78873070
Iron/Titanium
powder, 150 max. part. size (micron), Fe60%/Ti40%, weight 20 g, condition alloy pre-cursor
Synonyme(s) :
FE156010
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF78873070 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 788-730-70
Poids
20 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable