Principaux documents
GF78800452
Aluminum alloy 2011, Al93Cu5.3Fe0.7Si0.4Pb0.3B
rod, 200mm x 6.35mm diameter
Synonyme(s) :
AD287910
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit GF78800452 Contacter notre Service technique
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 788-004-52
L × diam.
200 mm × 6.35 mm