Principaux documents
GF78412518
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, conductor diameter 0.125 mm, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 5 m, insulation thickness 0.01 mm
Synonyme(s) :
CU065821
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF78412518 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 784-125-18
Longueur
5 m
Diamètre
0.125 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.