Principaux documents
GF78274503
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 10mm disks, 0.01mm thickness
Synonyme(s) :
AL010210
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 782-745-03
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.01 mm