Principaux documents
GF78218714
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FA145120
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 782-187-14
Longueur
100 m
Diamètre
0.6 mm