Principaux documents
GF77998381
Boron nitride
tube, length 50 mm, outside diameter 6.4 mm, wall thickness 2.35 mm
Synonyme(s) :
B 607101
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 779-983-81
Longueur
50 mm
D.E.
6.4 mm
Épaisseur de la paroi
2.35 mm