Principaux documents
GF77872056
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.15 mm, length 5 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
FA140231
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 778-720-56
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.15 mm