Principaux documents
GF77785273
Copper/Beryllium
insulated wire, conductor diameter 0.025 mm, Cu98%/Be 2%, length 200 m, insulation thickness 0.004 mm
Synonyme(s) :
CU075820
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF77785273 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 777-852-73
Longueur
200 m
Diamètre
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.004 mm