Principaux documents
GF77734615
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99%
Synonyme(s) :
AL526020
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF77734615 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 777-346-15
Poids
500 g
Taille max. des part.
50 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable