Principaux documents
GF77730004
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
MG516100
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 777-300-04
Poids
100 g
Taille max. des fragments
5 mm