GF77545042
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 4mm disks, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280320
About This Item
Forme
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 775-450-42
Taille × épaisseur
4 mm × 0.125 mm