Principaux documents
GF77434465
Aluminum/Magnesium
tube, outside diameter 0.75 mm, Al97%/Mg 3%, length 570 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonyme(s) :
AL017160
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 774-344-65
Longueur
570 mm
D.E.
0.75 mm
Épaisseur de la paroi
0.125 mm