Principaux documents
GF77418232
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 50 x 50mm, 0.15mm thickness, hard
Synonyme(s) :
FE200290
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (temper hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 774-182-32
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.15 mm