Principaux documents
GF76403381
Antimonial lead alloy, Pb95Sb5
powder, 250micron max. particle size, 150micron min. particle size, 200g
Synonyme(s) :
PB126010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 764-033-81
Poids
200 g
Taille max. des part.
250 μm