Principaux documents
GF75183611
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 500 m, temper hard
Synonyme(s) :
CU025120
1 EA
692,00 $
692,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
692,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
692,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 751-836-11
Longueur
500 m
Diamètre
0.08 mm