Principaux documents
GF75008156
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g
Synonyme(s) :
B 626300
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 750-081-56
Poids
200 g
Taille nominale des granulés
5 mm