Principaux documents
GF74170728
Gadolinium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
GD006010
About This Item
Formule linéaire :
Gd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141605
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF74170728 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 741-707-28
Résistivité
126 μΩ-cm, 20°C
Poids
20 g
Taille max. des part.
500 (micron)
pb
3273 °C (lit.)
Pf
1313 °C (lit.)
Densité
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Gd]
InChI
1S/Gd
Clé InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable