Principaux documents
GF73530558
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness
Synonyme(s) :
AL130750
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 735-305-58
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 2.0 mm