Principaux documents
GF72837995
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), nut, size m5, length 10 pcs, style hexagonal
Synonyme(s) :
FV30NU05
1 EA
238,00 $
238,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
238,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
238,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 728-379-95
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable