Principaux documents
GF72763050
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE085130
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 727-630-50
L × diam.
100 m × 0.5 mm