Principaux documents
GF72666715
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 100g
Synonyme(s) :
ZN026011
1 EA
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 020,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 726-667-15
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm