Principaux documents
GF72124499
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 50 x 100mm, 0.3mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE080280
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 721-244-99
Taille × épaisseur
50 mm × 100 mm × 0.3 mm