MilliporeSigma
GF71817543
Silicon
sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -100, 100%
Synonyme(s) :
Silicon, SI003078
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
28.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141911
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 718-175-43
size × thickness
10x10 mm × 0.6 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c