Principaux documents
GF71127312
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 10 m, filament diameter 0.011mm
Synonyme(s) :
AJ625710
1 EA
404,00 $
404,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
404,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
404,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 711-273-12
Longueur
10 m
Diamètre
0.011 mm , filament diameter