GF70501788
Antimony
microfoil, 50x50mm, thinness 0.5μm, specific density 334.5μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 95+%
Synonyme(s) :
Antimony, SB004700
About This Item
Pureté
95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 705-017-88
Résistance
41.7 μΩ-cm
Point d'ébullition
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable