Principaux documents
GF70476183
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, length 2 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FA140350
1 EA
968,00 $
968,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
968,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
968,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 704-761-83
Longueur
2 m
Épaisseur
0.5 mm