Principaux documents
GF69455818
Molybdenum/tungsten
rod, Mo67%/W 33%, 25 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
MO157925
1 EA
4 890,00 $
4 890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
4 890,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
4 890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 694-558-18
Longueur
200 mm
Diamètre
25 mm