Principaux documents
GF68961303
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 10mm disks, 0.1mm thickness, half hard
Synonyme(s) :
CU070340
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - half hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 689-613-03
Taille × épaisseur
10 mm × 0.1 mm