Principaux documents
GF68887636
Tungsten-chromium alloy, W90Cr10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
W 066010
1 EA
1 470,00 $
1 470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 470,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 688-876-36
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm