Principaux documents
GF68843964
Magnésium
foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
MG000340
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
24.31
Beilstein:
4948473
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Essai
99.9%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 688-439-64
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
1.0 mm
pb
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable