Principaux documents
GF68825582
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280320
1 EA
655,00 $
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
655,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 688-255-82
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.125 mm