Principaux documents
GF68556167
Titanium/Molybdenum
rod, 2.0 mm diameter, Ti85%/Mo15%, length 500 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
TI087920
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 685-561-67
Longueur
500 mm
Diamètre
2.0 mm