Key Documents
GF68505048
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 25 mm
Synonyme(s) :
NI800250
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 685-050-48
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
25 mm
Épaisseur
0.025 mm