Principaux documents
GF68426141
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
FP306020
1 EA
422,00 $
422,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
422,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
422,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 684-261-41
Poids
100 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable