Principaux documents
GF67162608
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 1m coil, 0.38mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF210340
1 EA
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 020,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 671-626-08
Taille × épaisseur
1 m × 0.38 mm