Principaux documents
GF67114290
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 3.9mm, L 250 mm, wall thickness 0.5 mm
Synonyme(s) :
EK307225
1 EA
456,00 $
5 EA
1 850,00 $
10 EA
3 370,00 $
456,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
456,00 $
5 EA
1 850,00 $
10 EA
3 370,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
456,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 671-142-90
Longueur
250 mm
Épaisseur de la paroi
0.5 mm