Principaux documents
GF66403199
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 4.8 mm, size 600 × 600 mm, condition stress relieved
Synonyme(s) :
ET313048
1 EA
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 664-031-99
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
4.8 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable