Principaux documents
GF65530368
Nickel/Chromium
wire, Ni80%/Cr20%, 0.045 mm diameter, length 2000 m, temper annealed
Synonyme(s) :
NI055113
1 EA
642,00 $
642,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
642,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
642,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 655-303-68
Longueur
2000 m
Diamètre
0.045 mm