Principaux documents
GF64351267
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 1000mm x 9mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
NI107925
1 EA
1 210,00 $
1 210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 210,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 643-512-67
L × diam.
1000 mm × 9.0 mm