Principaux documents
GF64250793
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 100 x 100mm, 0.050mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonyme(s) :
MN010220
1 EA
4 540,00 $
4 540,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
4 540,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
4 540,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
light tight (lt)
Forme
foil (as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 642-507-93
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.050 mm