Principaux documents
GF63811795
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
Synonyme(s) :
NI516010
1 EA
361,00 $
361,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
361,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
361,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 638-117-95
Poids
50 g
Couleur
black
Taille max. des part.
45 (micron)
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable