Principaux documents
GF62301754
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 19 mm, L 600 mm
Synonyme(s) :
SU307919
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 623-017-54
Longueur
600 mm
Diamètre
19 mm